Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA4 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ANXA4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915938
|
enQuireBio™
QP11034-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995928
|
enQuireBio™
QP11034-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905938
|
enQuireBio™
QP11034-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ANXA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ANXA4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 20% glycerol, 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAMATKGGTV KAASGFNAME DAQTLRKAMK GLGTDEDAII SVLAYRNTAQ RQEIRTAYKS TIGRDLIDDL KSELSGNFEQ VIVGMMTPTV LYDVQELRRA MKGAGTDEGC LIEILASRTP EEIRRISQTY QQQYGRSLED DIRSDTSFMF QRVLVSLSAG GRDEGNYLDD ALVRQDAQDL YEAGEKKWGT DEVKFLTVLC SRNRNHLLHV FDEYKRISQK DIEQSIKSET SGSFEDALLA IVKCMRNKSA YFAEKLYKSM KGLGTDDNTL IRVMVSRAEI DMLDIRAHFK RLYGKSLYSF IKGDTSGDYR KVLLVLCGGD D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |