Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-1 complex subunit sigma-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-1 complex subunit sigma-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001034658.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 130340 |
Nom | AP-1 complex subunit sigma-3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15956779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15966779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15976779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001034658.1 | |
AP-1 complex subunit sigma-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 3 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
130340 | |
Research Use Only | |
AP1S3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIHFILLFSR QGKLRLQKWY ITLPDKERKK ITREIVQIIL SRGHRTSSFV DWKELKLVYK RYASLYFCCA IENQDNELLT LEIVHRYVEL LDKYFGNTWP FARA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |