Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP1AR Protein
A cDNA sequence encoding the AP1AR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 55435 |
---|---|
Nom | AP1AR Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | AP1AR |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935948
|
enQuireBio™
QP11038-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925948
|
enQuireBio™
QP11038-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915948
|
enQuireBio™
QP11038-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
55435 | |
Research Use Only | |
AP1AR | |
Human | |
His | |
The AP1AR solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
AP1AR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNCCWTQCF GLLRKEAGRL QRVGGGGGSK YFRTCSRGEH LTIEFENLVE SDEGESPGSS HRPLTEEEIV DLRERHYDSI AEKQKDLDKK IQKELALQEE KLRLEEEALY AAQREAARAA KQRKLLEQER QRIVQQYHPS NNGEYQSSGP EDDFESCLRN MKSQYEVFRS SRLSSDATVL TPNTESSCDL MTKTKSTSGN DDSTSLDLEW EDEEGMNRML PMRERSKTEE DILRAALKYS NKKTGSNPTS ASDDSNGLEW ENDFVSAEMD DNGNSEYSGF VNPVLELSDS GIRHSDTDQQ TR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |