Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) APEX1 / AP / APEx / Ref-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001231178.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 328 |
Nom | APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16077401
|
enQuireBio™
QP899-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017411
|
enQuireBio™
QP899-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16087401
|
enQuireBio™
QP899-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16007411
|
enQuireBio™
QP899-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16027411
|
enQuireBio™
QP899-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16097401
|
enQuireBio™
QP899-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001231178.1 | |
APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
328 | |
Research Use Only | |
APEX1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
KNDKEAAGEG PALYEDPPDQ KTSPSGKPAT LKICSWNVDG LRAWIKKKGL DWVKEEAPDI LCLQETKCSE NKLPAELQEL PGLSHQYWSA PSDKEGYSGV GLLSRQCPLK VSYGIGDEEH DQEGRVIVAE FDSFVLVTAY VPNAGRGLVR LEYRQRWDEA FRKFLKGLAS RKPLVLCGDL NVAHEEIDLR NPKGNKKNAG FTPQERQGFG ELLQAVPLAD SFRHLYPNTP YAYTFWTYMM NARSKNVGWR LDYFLLSHSL LPALCDSKIR SKALGSDHCP ITLYLAL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |