Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APO D Protein
A cDNA sequence encoding the APO D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
264.00€ - 650.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 347 |
---|---|
Nom | APO D Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | APOD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945958
|
enQuireBio™
QP11042-2UG |
2 μg |
264.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955958
|
enQuireBio™
QP11042-5UG |
5 μg |
397.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935958
|
enQuireBio™
QP11042-10UG |
10 μg |
650.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
347 | |
Research Use Only | |
APOD | |
Human | |
Untagged | |
APO-D protein at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
APO D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMLLLLLSA LAGLFGAAEG QAFHLGKCPN PPVQENFDVN KYLGRWYEIE KIPTTFENGR CIQANYSLME NGKIKVLNQE LRADGTVNQI EGEATPVNLT EPAKLEVKFS WFMPSAPYWI LATDYENYAL VYSCTCIIQL FHVDFAWILA RNPNLPPETV DSLKNILTSN NIDVKKMTVT DQVNCPKLS |