Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOE3 Protein
A cDNA sequence encoding the APOE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
179.00€ - 545.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 348 |
---|---|
Nom | APOE3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | APOE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944128
|
enQuireBio™
QP10522-100UG |
100 μg |
179.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964128
|
enQuireBio™
QP10522-500UG |
500 μg |
385.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954128
|
enQuireBio™
QP10522-1MG |
1 mg |
545.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
348 | |
Research Use Only | |
APOE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHKVE QAVETEPEPE LRQQTEWQSG QRWELALGRF WDYLRWVQTL SEQVQEELLS SQVTQELRAL MDETMKELKA YKSELEEQLT PVAEETRARL SKELQAAQAR LGADMEDVCG RLVQYRGEVQ AMLGQSTEEL RVRLASHLRK LRKRLLRDAD DLQKRLAVYQ AGAREGAERG LSAIRERLGP LVEQGRVRAA TVGSLAGQPL QERAQAWGER LRARMEEMGS RTRDRLDEVK EQVAEVRAKL EEQAQQIRLQ AEAFQARLKS WFEPLVEDMQ RQWAGLVEKV QAAVGTSAAP VPSDNH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
APOE3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Immobilized rHuApoE3 binds to rMuVLDLR with EC50 less than 0.4microg/ml. | |
Human | |
His | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS. |