missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APP Protein
A cDNA sequence encoding the APP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | APP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956008
|
enQuireBio™
QP11056-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946008
|
enQuireBio™
QP11056-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936008
|
enQuireBio™
QP11056-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
APP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
APP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSLEVP TDGNAGLLAE PQIAMFCGRL NMHMNVQNGK WDSDPSGTKT CIDTKEGILQ YCQEVYPELQ ITNVVEANQP VTIQNWCKRG RKQCKTHPHF VIPYRCLVGE FVSDALLVPD KCKFLHQERM DVCETHLHWH TVAKETCSEK STNLHDYGML LPCGIDKFRG VEFVCCPLAE ESDNVDSADA EEDDSDVWWG GADTDYADGS EDKVVEVAEE EEVAEVEEEE ADDDEDDEDG DEVEEEAEEP YEEATERTTS IATTTTTTTE SVEEVVRE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |