Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APRIL Protein
A cDNA sequence encoding the APRIL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 8741 |
---|---|
Nom | APRIL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | TNFSF13 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986008
|
enQuireBio™
QP11057-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976008
|
enQuireBio™
QP11057-20UG |
20 μg |
215.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966008
|
enQuireBio™
QP11057-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
8741 | |
Research Use Only | |
TNFSF13 | |
Human | |
Untagged | |
APRIL protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
APRIL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRGSHMAVLT QKQKKQHSVL HLVPINATSK DDSDVTEVMW QPALRRGRGL QAQGYGVRIQ DAGVYLLYSQ VLFQDVTFTM GQVVSREGQG RQETLFRCIR SMPSHPDRAY NSCYSAGVFH LHQGDILSVI IPRARAKLNL SPHGTFLGL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |