Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 341 a. a. Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP1 341 a. a. was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 27236 |
---|---|
Nom | ARFIP1 341 a. a. Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ARFIP1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966028
|
enQuireBio™
QP11063-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946028
|
enQuireBio™
QP11063-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956028
|
enQuireBio™
QP11063-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
27236 | |
Research Use Only | |
ARFIP1 | |
Human | |
His | |
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
ARFIP1 341 a. a. Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GGQRTQTKSG PVILADEIKN PAMEKLELVR KWSLNTYKCT RQIISEKLGR GSRTVDLELE AQIDILRDNK KKYENILKLA QTLSTQLFQM VHTQRQLGDA FADLSLKSLE LHEEFGYNAD TQKLLAKNGE TLLGAINFFI ASVNTLVNKT IEDTLMTVKQ YESARIEYDA YRTDLEELNL GPRDANTLPK IEQSQHLFQA HKEKYDKMRN DVSVKLKFLE ENKVKVLHNQ LVLFHNAIAA YFAGNQKQLE QTLKQFHIKL KTPGVDAPSW LEEQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |