Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | ARFIP2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996028
|
enQuireBio™
QP11064-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986028
|
enQuireBio™
QP11064-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976028
|
enQuireBio™
QP11064-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARFIP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ARFIP2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS TDGILG KAATMEIPIH GNGEARQLPE DDGLEQDLQQ VMVSGPNLNE TSIVSGGYGG SGDGLIPTGS GRHPSHSTTP SGPGDEVARG IAGEKFDIVK KWGINTYKCT KQLLSERFGR GSRTVDLELE LQIELLRETK RKYESVLQLG RALTAHLYSL LQTQHALGDA FADLSQKSPE LQEEFGYNAE TQKLLCKNGE TLLGAVNFFV SSINTLVTKT MEDTLMTVKQ YEAARLEYDA YRTDLEELSL GPRDAGTRGR LESAQATFQA HRDKYEKLRG DVAIKLKFLE ENKIKVMHKQ LLLFHNAVSA YFAGNQKQLE QTLQQFNIKL RPPGAEKPSW LEEQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |