Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARHGEF39 Protein
A cDNA sequence encoding the ARHGEF39 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ARHGEF39 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956038
|
enQuireBio™
QP11066-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946038
|
enQuireBio™
QP11066-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936038
|
enQuireBio™
QP11066-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARHGEF39 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARHGEF39 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELSCPG SRCPVQEQRA RWERKRACTA RELLETERRY QEQLGLVATY FLGILKAKGT LRPPERQALF GSWELIYGAS QELLPYLEGG CWGQGLEGFC RHLELYNQFA ANSERSQTTL QEQLKKNKGF RRFVRLQEGR PEFGGLQLQD LLPLPLQRLQ QYENLVVALA ENTGPNSPDH QQLTRAARLI SETAQRVHTI GQKQKNDQHL RRVQALLSGR QAKGLTSGRW FLRQGWLLVV PPHGEPRPRM FFLFTDVLLM AKPRPPLHLL RSGTFACKAL YPMAQCHLSR VFGHSGGPCG GLLSLSFPHE KLLLMSTDQE ELSRWYHSLT WAISSQKN | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |