Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL11 Protein
A cDNA sequence encoding the ARL11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ARL11 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916048
|
enQuireBio™
QP11068-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906048
|
enQuireBio™
QP11068-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996038
|
enQuireBio™
QP11068-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARL11 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARL11 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT,30% glycerol, 100mM NaCl and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVNSRGHK AEAQVVMMGL DSAGKTTLLY KLKGHQLVET LPTVGFNVEP LKAPGHVSLT LWDVGGQAPL RASWKDYLEG TDILVYVLDS TDEARLPESA AELTEVLNDP NMAGVPFLVL ANKQEAPDAL PLLKIRNRLS LERFQDHCWE LRGCSALTGE GLPEALQSLW SLLKSRSCMC LQARAHGAER GDSKRS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |