Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ARSA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916078
|
enQuireBio™
QP11078-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906078
|
enQuireBio™
QP11078-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996068
|
enQuireBio™
QP11078-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARSA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ARSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRPPNIVL IFADDLGYGD LGCYGHPSST TPNLDQLAAG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRM GMYPGVLVPS SRGGLPLEEV TVAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPA TPCDGGCDQG LVPIPLLANL SVEAQPPWLP GLEARYMAFA HDLMADAQRQ DRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFAERSGRG PFGDSLMELD AAVGTLMTAI GDLGLLEETL VIFTADNGPE TMRMSRGGCS GLLRCGKGTT YEGGVREPAL AFWPGHIAPG VTHELASSLD LLPTLAALAG APLPNVTLDG FDLSPLLLGT GKSPRQSLFF YPSYPDEVRG VFAVRTGKYK AHFFTQGSAH SDTTADPACH ASSSLTAHEP PLLYDLSKDP GENYNLLGGV AGATPEVLQA LKQLQLLKAQ LDAAVTFGPS QVARGEDPAL QICCHPGCTP RPACCHCPDP HA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |