Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylsulfatase G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylsulfatase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001254656.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 22901 |
Nom | Arylsulfatase G Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15996949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15906959
|
enQuireBio™
QP5680-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15916959
|
enQuireBio™
QP5680-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001254656.1 | |
Arylsulfatase G Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22901 | |
Research Use Only | |
ARSG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GFLYPLVDFC ISGKTRGQKP NFVIILADDM GWGDLGANWA ETKDTANLDK MASEGMRFVD FHAAASTCSP SRASLLTGRL GLRNGVTRNF AVTSVGGLPL NETTLAEVLQ QAGYVTGIIG KWHLGHHGSY HPNFRGFDYY FGIPYSHDMG CTDTPGYNHP PCPACPQGDG PSRNLQRDCY TDVALPLYEN LNIVEQPVNL SSLAQKYAEK ATQFIQRAST SGRPFLLYVA LAHMHVPLPV TQLPAAPRGR SLYGAGLWEM DSLVGQIKDK VDHTVKENTF LWFTGDNGPW AQKCELAGSV GPFTGFWQTR QGGSPAKQTT WEGGHRVPAL AYWPGRVPVN VTSTALLSVL DIFPTVVALA QASLPQGRRF DGVDVSEVLF GRSQPGHRVL FHPNSGAAGE FGALQTVRLE RYKAFYITGG ARACDGSTGP ELQHKFPLIF NLEDDTAEAV PLERGGAEYQ AVLPEVRKVL ADVLQDIAND NISSADYTQD PSVTPCCNPY QIACRCQAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |