Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASB8 Protein
A cDNA sequence encoding the ASB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 140461
Nom ASB8 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) ASB8
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15936088
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11082-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
15926088
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11082-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
15916088
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11082-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
Spécification
140461
Research Use Only
ASB8
Human
His
The ASB8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
ASB8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSSMWY IMQSIQSKYS LSERLIRTIA AIRSFPHDNV EDLIRGGADV NCTHGTLKPL HCACMVSDAD CVELLLEKGA EVNALDGYNR TALHYAAEKD EACVEVLLEY GANPNALDGN RDTPLHWAAF KNNAECVRAL LESGASVNAL DYNNDTPLSW AAMKGNLESV SILLDYGAEV RVINLIGQTP ISRLVALLVR GLGTEKEDSC FELLHRAVGH FELRKNGTMP REVARDPQLC EKLTVLCSAP GTLKTLARYA VRRSLGLQYL PDAVKGLPLP ASLKEYLLLL E
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.