Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASL Protein
A cDNA sequence encoding the ASL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ASL Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956098
|
enQuireBio™
QP11086-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946098
|
enQuireBio™
QP11086-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936098
|
enQuireBio™
QP11086-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
ASL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ASL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASESGKLWG GRFVGAVDPI MEKFNASIAY DRHLWEVDVQ GSKAYSRGLE KAGLLTKAEM DQILHGLDKV AEEWAQGTFK LNSNDEDIHT ANERRLKELI GATAGKLHTG RSRNDQVVTD LRLWMRQTCS TLSGLLWELI RTMVDRAEAE RDVLFPGYTH LQRAQPIRWS HWILSHAVAL TRDSERLLEV RKRINVLPLG SGAIAGNPLG VDRELLRAEL NFGAITLNSM DATSERDFVA EFLFWASLCM THLSRMAEDL ILYCTKEFSF VQLSDAYSTG SSLMPQKKNP DSLELIRSKA GRVFGRCAGL LMTLKGLPST YNKDLQEDKE AVFEVSDTMS AVLQVATGVI STLQIHQENM GQALSPDMLA TDLAYYLVRK GMPFRQAHEA SGKAVFMAET KGVALNQLSL QELQTISPLF SGDVICVWDY GHSVEQYGAL GGTARSSVDW QIRQVRALLQ AQQA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |