Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF3 Protein
A cDNA sequence encoding the ATF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 467 |
---|---|
Nom | ATF3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ATF3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916138
|
enQuireBio™
QP11098-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906138
|
enQuireBio™
QP11098-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996128
|
enQuireBio™
QP11098-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
467 | |
Research Use Only | |
ATF3 | |
Human | |
Untagged | |
ATF3 protein (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2M Urea and 20% Glycerol. |
ATF3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMLQHPGQVS ASEVSASAIV PCLSPPGSLV FEDFANLTPF VKEELRFAIQ NKHLCHRMSS ALESVTVSDR PLGVSITKAE VAPEEDERKK RRRERNKIAA AKCRNKKKEK TECLQKESEK LESVNAELKA QIEELKNEKQ HLIYMLNLHR PTCIVRAQNG RTPEDERNLF IQQIKEGTLQ S | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |