Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP5D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP5D, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spezifikation
Numéro d’adhésion | NP_001001975.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 513 |
Nom | ATP5D Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927079
|
enQuireBio™
QP5695-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967079
|
enQuireBio™
QP5695-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937079
|
enQuireBio™
QP5695-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957079
|
enQuireBio™
QP5695-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977079
|
enQuireBio™
QP5695-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947079
|
enQuireBio™
QP5695-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spezifikation
NP_001001975.1 | |
ATP5D Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
513 | |
Research Use Only | |
ATP5D | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AEAAAAPAAA SGPNQMSFTF ASPTQVFFNG ANVRQVDVPT LTGAFGILAA HVPTLQVLRP GLVVVHAEDG TTSKYFVSSG SIAVNADSSV QLLAEEAVTL DMLDLGAAKA NLEKAQAELV GTADEATRAE IQIRIEANEA LVKALE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |