Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP5J, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP5J, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001003696.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 522 |
Nom | ATP5J, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947089
|
enQuireBio™
QP5697-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967089
|
enQuireBio™
QP5697-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957089
|
enQuireBio™
QP5697-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977089
|
enQuireBio™
QP5697-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987089
|
enQuireBio™
QP5697-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997089
|
enQuireBio™
QP5697-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001003696.1 | |
ATP5J, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
522 | |
Research Use Only | |
ATP5J | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NKELDPIQKL FVDKIREYKS KRQTSGGPVD ASSEYQQELE RELFKLKQMF GNADMNTFPT FKFEDPKFEV IEKPQA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |