Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AURKA Protein
A cDNA sequence encoding the AURKA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 6790 |
---|---|
Nom | AURKA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | AURKA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996178
|
enQuireBio™
QP11112-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976178
|
enQuireBio™
QP11112-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986178
|
enQuireBio™
QP11112-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
6790 | |
Research Use Only | |
AURKA | |
Human | |
His | |
The AURKA solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.5mM DTT, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM EGTA, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
AURKA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDRSKENCIS GPVKATAPVG GPKRVLVTQQ FPCQNPLPVN SGQAQRVLCP SNSSQRIPLQ AQKLVSSHKP VQNQKQKQLQ ATSVPHPVSR PLNNTQKSKQ PLPSAPENNP EEELASKQKN EESKKRQWAL EDFEIGRPLG KGKFGNVYLA REKQSKFILALKVLFKAQLE KAGVEHQLRR EVEIQSHLRH PNILRLYGYF HDATRVYLIL EYAPLGTVYR ELQKLSKFDE QRTATYITEL ANALSYCHSK RVIHRDIKPE NLLLGSAGEL KIADFGWSVH APSSRRTTLC GTLDYLPPEM IEGRMHDEKV DLWSLGVLCY EFLVGKPPFE ANTYQETYKRISRVEFTFPD FVTEGARDLI SRLLKHNPSQ RPMLREVLEH PWITANSSKP SNCQNKESAS KQS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |