Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B3GNT2 Protein
A cDNA sequence encoding the B3GNT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | B3GNT2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976208
|
enQuireBio™
QP11119-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996208
|
enQuireBio™
QP11119-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986208
|
enQuireBio™
QP11119-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
B3GNT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
B3GNT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPKSSSQEK NGKGEVIIPK EKFWKISTPP EAYWNREQEK LNRQYNPILS MLTNQTGEAG RLSNISHLNY CEPDLRVTSV VTGFNNLPDR FKDFLLYLRC RNYSLLIDQP DKCAKKPFLL LAIKSLTPHF ARRQAIRESW GQESNAGNQT VVRVFLLGQT PPEDNHPDLS DMLKFESEKH QDILMWNYRD TFFNLSLKEV LFLRWVSTSC PDTEFVFKGD DDVFVNTHHI LNYLNSLSKT KAKDLFIGDV IHNAGPHRDK KLKYYIPEVV YSGLYPPYAG GGGFLYSGHL ALRLYHITDQ VHLYPIDDVY TGMCLQKLGL VPEKHKGFRT FDIEEKNKNN ICSYVDLMLV HSRKPQEMID IWSQLQSAHL KCHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |