missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCAT2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001158245.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 587 |
Nom | BCAT2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967159
|
enQuireBio™
QP5707-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987159
|
enQuireBio™
QP5707-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977159
|
enQuireBio™
QP5707-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997159
|
enQuireBio™
QP5707-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15907169
|
enQuireBio™
QP5707-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15917169
|
enQuireBio™
QP5707-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001158245.1 | |
BCAT2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
587 | |
Research Use Only | |
BCAT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASSSFKAADL QLEMTQKPHK KPGPGEPLVF GKTFTDHMLM VEWNDKGWGQ PRIQPFQNLT LHPASSSLHY SLQLFEGMKA FKGKDQQVRL FRPWLNMDRM LRSAMRLCLP SFDKLELLEC IRRLIEVDKD WVPDAAGTSL YVRPVLIGNE PSLGVSQPTR ALLFVILCPV GAYFPGGSVT PVSLLADPAF IRAWVGGVGN YKLGGNYGPT VLVQQEALKR GCEQVLWLYG PDHQLTEVGT MNIFVYWTHE DGVLELVTPP LNGVILPGVV RQSLLDMAQT WGEFRVVERT ITMKQLLRAL EEGRVREVFG SGTACQVCPV HRILYKDRNL HIPTMENGPE LILRFQKELK EIQYGIRAHE WMFPV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |