Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus NWGR domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus NWGR domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6960.00€
Spécification
Nom | Bcl 2 (minus NWGR domain) Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994038
|
enQuireBio™
QP10494-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974038
|
enQuireBio™
QP10494-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984038
|
enQuireBio™
QP10494-HIS-1MG |
1 mg |
6960.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Bcl 2 (minus NWGR domain) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein contains 10mM Tris-HCL pH 8.0, 1mM EDTA and 250mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAHAGRTGYD NREIVMKYIH YKLSQRGYEW DAGDVGAAPP GAAPAPGIFS SQPGHTPHPA ASRDPVARTS PLQTPAAPGA AAGPALSPVP PVVHLTLRQA GDDFSRRYRR DFAEMSSQLH LTPFTARGRF ATVVEELFRD GVNWGRIVAF FEFGGVMCVE SVNREMSPLV DNIALWMTEY LNRHLHTWIQ DNGGWDAFVE LYGPSMRPLF DFSWLSLKTL LSLALVGACI TLGAYLGHK | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |