missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BECN1 Protein
A cDNA sequence encoding the BECN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 8678 |
---|---|
Nom | BECN1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | BECN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996308
|
enQuireBio™
QP11152-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986308
|
enQuireBio™
QP11152-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976308
|
enQuireBio™
QP11152-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
8678 | |
Research Use Only | |
BECN1 | |
Human | |
His | |
BECN1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
BECN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGSKTSNNS TMQVSFVCQR CSQPLKLDTS FKILDRVTIQ ELTAPLLTTA QAKPGETQEE ETNSGEEPFI ETPRQDGVSR RFIPPARMMS TESANSFTLI GEASDGGTME NLSRRLKVTG DLFDIMSGQT DVDHPLCEEC TDTLLDQLDT QLNVTENECQ NYKRCLEILE QMNEDDSEQL QMELKELALE EERLIQELED VEKNRKIVAE NLEKVQAEAE RLDQEEAQYQ REYSEFKRQQ LELDDELKSV ENQMRYAQTQ LDKLKKTNVF NATFHIWHSG QFGTINNFRL GRLPSVPVEW NEINAAWGQT VLLLHALANK MGLKFQRYRL VPYGNHSYLE SLTDKSKELP LYCSGGLRFF WDNKFDHAMV AFLDCVQQFK EEVEKGETRF CLPYRMDVEK GKIEDTGGSG GSYSIKTQFN SEEQWTKALK FMLTNLKWGL AWVSSQFYNK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |