Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BEST1 Protein
A cDNA sequence encoding the BEST1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BEST1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956318
|
enQuireBio™
QP11154-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946318
|
enQuireBio™
QP11154-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936318
|
enQuireBio™
QP11154-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BEST1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BEST1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEQLINPF GEDDDDFETN WIVDRNLQVS LLAVDEMHQD LPRMEPDMYW NKPEPQPPYT AASAQFRRAS FMGSTFNISL NKEEMEFQPN QEDEEDAHAG IIGRFLGLQS HDHHPPRANS RTKLLWPKRE SLLHEGLPKN HKAAKQNVRG QEDNKAWKLK AVDAFKSAPL YQRPGYYSAP QTPLSPTPMF FPLEPSAPSK LHSVTGIDTK DKSLKTVSSG AKKSFELLSE SDGALMEHPE VSQVRRKTVE FNLTDMPEIP ENHLKEPLEQ SPTNIHTTLK DHMDPYWALE NRDEAHS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |