Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BHMT Protein
A cDNA sequence encoding the BHMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | BHMT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986328
|
enQuireBio™
QP11159-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906338
|
enQuireBio™
QP11159-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996328
|
enQuireBio™
QP11159-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BHMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BHMT solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMPP VGGKKAKKGI LERLNAGEIV IGDGGFVFAL EKRGYVKAGP WTPEAAVEHP EAVRQLHREF LRAGSNVMQT FTFYASEDKL ENRGNYVLEK ISGQEVNEAA CDIARQVADE GDALVAGGVS QTPSYLSCKS ETEVKKVFLQ QLEVFMKKNV DFLIAEYFEH VEEAVWAVET LIASGKPVAA TMCIGPEGDL HGVPPGECAV RLVKAGASII GVNCHFDPTI SLKTVKLMKE GLEAARLKAH LMSQPLAYHT PDCNKQGFIDLPEFPFGLEP RVATRWDIQK YAREAYNLGV RYIGGCCGFE PYHIRAIAEE LAPERGFLPPASEKHGSWGS GLDMHTKPWV RARARKEYWE NLRIASGRPY NPSMSKPDGW GVTKGTAELM QQKEATTEQQ LKELFEKQKF KSQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |