Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP-2 Protein
Recombinant Protein
119.00€ - 1595.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001191.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 650 |
Nom | BMP-2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935989
|
enQuireBio™
QP5363-HEK-2UG |
2 μg |
119.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925989
|
enQuireBio™
QP5363-HEK-10UG |
10 μg |
228.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915989
|
enQuireBio™
QP5363-HEK-100UG |
100 μg |
1595.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001191.1 | |
BMP-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
E. coli synthesized BMP-2Shows bioactivity at a concentration of 250 ng/mL in the Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^3 units/mg. The more potent HEK293 derived BMP2 has a specific activity of less than 40 ng/ml in ATDC-5 cell induced alk phos activity. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a sterile filtered (0.22 um) 2x PBS solution. |
650 | |
Research Use Only | |
BMP2 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MQAKHKQRKR LKSSCKRHPL YVDFSDVGWN DWIVAPPGYH AFYCHGECPF PLADHLNSTN HAIVQTLVNS VNSKIPKACC VPTELSAISM LYLDENEKVV LKNYQDMVVE GCGCR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |