Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP 5 Protein
A cDNA sequence encoding the BMP 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4350.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 653 |
---|---|
Nom | BMP 5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | BMP5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966368
|
enQuireBio™
QP11171-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956368
|
enQuireBio™
QP11171-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946368
|
enQuireBio™
QP11171-1MG |
1 mg |
4350.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
653 | |
Research Use Only | |
BMP5 | |
Human | |
Untagged | |
The BMP-5 solution contains 10mM Sodium Citrate buffer (pH3.5) and 10% Glycerol. |
BMP 5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAANKRKNQN RNKSSSHQDS SRMSSVGDYN TSEQKQACKK HELYVSFRDL GWQDWIIAPE GYAAFYCDGE CSFPLNAHMN ATNHAIVQTL VHLMFPDHVP KPCCAPTKLN AISVLYFDDS SNVILKKYRN MVVRSCGCH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |