missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP13 Protein
A cDNA sequence encoding the BMP13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1970.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 392255 |
---|---|
Nom | BMP13 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | GDF6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994168
|
enQuireBio™
QP10537-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914178
|
enQuireBio™
QP10537-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904178
|
enQuireBio™
QP10537-1MG |
1 mg |
1970.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
392255 | |
Research Use Only | |
GDF6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TAFASRHGKR HGKKSRLRCS KKPLHVNFKE LGWDDWIIAP LEYEAYHCEG VCDFPLRSHL EPTNHAIIQT LMNSMDPGST PPSCCVPTKL TPISILYIDA GNNVVYKQYE DMVVESCGCR | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
BMP13 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 2.0microg/ml, corresponding to a specific activity of > 500IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
BMP-13 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 30% Acetonitrile and 0.1% TFA. |