Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BPNT1 Protein
A cDNA sequence encoding the BPNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom BPNT1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15936458
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11199-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15916458
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11199-10UG
10 μg
205.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
pour voir le stock disponible 
15926458
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11199-1MG
1 mg
7815.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-08-2022
Spécification
BPNT1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASS NTVLMRLVAS AYSIAQKAGM IVRRVIAEGD LGIVEKTCAT DLQTKADRLA QMSICSSLAR KFPKLTIIGE EDLPSEEVDQ ELIEDSQWEE ILKQPCPSQY SAIKEEDLVV WVDPLDGTKE YTEGLLDNVT VLIGIAYEGK AIAGVINQPY YNYEAGPDAV LGRTIWGVLG LGAFGFQLKE VPAGKHIITT TRSHSNKLVT DCVAAMNPDA VLRVGGAGNK IIQLIEGKAS AYVFASPGCK KWDTCAPEVI LHAVGGKLTD IHGNVLQYHK DVKHMNSAGV LATLRNYDYY ASRVPESIKN ALVP