Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRAF Protein
A cDNA sequence encoding the BRAF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | BRAF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966458
|
enQuireBio™
QP11200-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956458
|
enQuireBio™
QP11200-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946458
|
enQuireBio™
QP11200-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BRAF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BRAF protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFSEDRN RMKTLGRRDS SDDWEIPDGQ ITVGQRIGSG SFGTVYKGKW HGDVAVKMLN VTAPTPQQLQ AFKNEVGVLR KTRHVNILLF MGYSTKPQLA IVTQWCEGSS LYHHLHIIET KFEMIKLIDI ARQTAQGMDY LHAKSIIHRD LKSNNIFLHE DLTVKIGDFG LATVKSRWSG SHQFEQLSGS ILWMAPEVIR MQDKNPYSFQ SDVYAFGIVL YELMTGQLPY SNINNRDQII FMVGRGYLSP DLSKVRSNCP KAMKRLMAEC LKKKRDERPL FPQILASIEL LARSLPKIHR SASEPSLNRA GFQTEDFSLY ACASPKTPIQ AGGYGAFPVH | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |