Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTC / Betacellulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTC / Betacellulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001303892.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 685 |
Nom | BTC / Betacellulin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917309
|
enQuireBio™
QP5728-EC-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957309
|
enQuireBio™
QP5728-EC-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907309
|
enQuireBio™
QP5728-EC-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937309
|
enQuireBio™
QP5728-EC-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947309
|
enQuireBio™
QP5728-EC-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927309
|
enQuireBio™
QP5728-EC-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001303892.1 | |
BTC / Betacellulin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
685 | |
Research Use Only | |
BTC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY LRGDRGQILV ICLIAVMVVF IILVIGVCTC CHPLRKRRKR KKKEEEMETL GKDITPINED IEETNIA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |