missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BUB3 Protein
A cDNA sequence encoding the BUB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BUB3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986498
|
enQuireBio™
QP11212-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976498
|
enQuireBio™
QP11212-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966498
|
enQuireBio™
QP11212-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BUB3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BUB3 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTGSNEF KLNQPPEDGI SSVKFSPNTS QFLLVSSWDT SVRLYDVPAN SMRLKYQHTG AVLDCAFYDP THAWSGGLDH QLKMHDLNTD QENLVGTHDA PIRCVEYCPE VNVMVTGSWD QTVKLWDPRT PCNAGTFSQP EKVYTLSVSG DRLIVGTAGR RVLVWDLRNM GYVQQRRESS LKYQTRCIRA FPNKQGYVLS SIEGRVAVEY LDPSPEVQKK KYAFKCHRLK ENNIEQIYPV NAISFHNIHN TFATGGSDGF VNIWDPFNKK RLCQFHRYPT SIASLAFSND GTTLAIASSY MYEMDDTEHP EDGIFIRQVT DAETKPKSPC T | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |