Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1q Protein
A cDNA sequence encoding the C1q was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
478.00€ - 7910.00€
Spécification
Nom | C1q Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966548
|
enQuireBio™
QP11228-200UG |
200 μg |
478.00€
200µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956548
|
enQuireBio™
QP11228-1MG |
1 mg |
1025.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946548
|
enQuireBio™
QP11228-10MG |
10 mg |
7910.00€
10mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C1q Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 96.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
Lyophilized from 0.01M Na2 EDTA solution containing 0.3M NaCl pH 7.5. |