missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF6 Protein
A cDNA sequence encoding the C1QTNF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | C1QTNF6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916568
|
enQuireBio™
QP11233-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996558
|
enQuireBio™
QP11233-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906568
|
enQuireBio™
QP11233-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C1QTNF6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.23 mg/ml in 30mM Acetate Buffer pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS TFDRAVASGC QRCCDSEDPL DPAHVSSASS SGRPHALPEI RPYINITILK GDKGDPGPMG LPGYMGREGP QGEPGPQGSK GDKGEMGSPG APCQKRFFAF SVGRKTALHS GEDFQTLLFE RVFVNLDGCF DMATGQFAAP LRGIYFFSLN VHSWNYKETY VHIMHNQKEA VILYAQPSER SIMQSQSVML DLAYGDRVWV RLFKRQRENA IYSNDFDTYI TFSGHLIKAEDD | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |