Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF8 Protein
A cDNA sequence encoding the C1QTNF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | C1QTNF8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976568
|
enQuireBio™
QP11235-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956568
|
enQuireBio™
QP11235-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966568
|
enQuireBio™
QP11235-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C1QTNF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C1QTNF8 filtered (0.4 microm) solution at a concentration of 0.5 mg/ml in 0.03M Acetate buffer pH 4.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS WPGLPRRPCV HCCRPAWPPG PYARVSDRDL WRGDLWRGLP RVRPTIDIEI LKGEKGEAGV RGRAGRSGKE GPPGARGLQG RRGQKGQVGP PGAACRRAYA AFSVGRRAYA AFSVGRREGL HSSDHFQAVP FDTELVNLDG AFDLAAGRFL CTVPGVYFLS LNVHTWNYKE TYLHIMLNRR PAAVLYAQPS ERSVMQAQSL MLLLAAGDAV WVRMFQRDRD NAIYGEHGDL YITFSGHLVK PAAEL |