Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C4c Protein
A cDNA sequence encoding the C4c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 5075.00€
Spécification
Nom | C4c Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926588
|
enQuireBio™
QP11240-200UG |
200 μg |
228.00€
200µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916588
|
enQuireBio™
QP11240-1MG |
1 mg |
665.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906588
|
enQuireBio™
QP11240-10MG |
10 mg |
5075.00€
10mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C4c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 99.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Human Complement C4c solution is in Sodium Phosphate buffer pH 7.0 containing 0.15M NaCl and 0.09% NaN3. |