Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CACNA2D1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CACNA2D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000713.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 781 |
Nom | CACNA2D1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947459
|
enQuireBio™
QP5745-EC-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987459
|
enQuireBio™
QP5745-EC-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937459
|
enQuireBio™
QP5745-EC-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967459
|
enQuireBio™
QP5745-EC-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977459
|
enQuireBio™
QP5745-EC-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957459
|
enQuireBio™
QP5745-EC-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000713.2 | |
CACNA2D1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
781 | |
Research Use Only | |
CACNA2D1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPKPIGVGIP TINLRKRRPN IQNPKSQEPV TLDFLDAELE NDIKVEIRNK MIDGESGEKT FRTLVKSQDE RYIDKGNRTY TWTPVNGTDY SLALVLPTYS FYYIKAKLEE TITQARYSET LKPDNFEESG YTFIAPRDYC N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |