Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CACYBP Protein
A cDNA sequence encoding the CACYBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | CACYBP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916628
|
enQuireBio™
QP11253-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906628
|
enQuireBio™
QP11253-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996618
|
enQuireBio™
QP11253-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CACYBP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CACYBP Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQQKSQKKAE LLDNEKPAAV VAPITTGYTV KISNYGWDQS DKFVKIYITL TGVHQVPTEN VQVHFTERSF DLLVKNLNGK SYSMIVNNLL KPISVEGSSK KVKTDTVLIL CRKKVENTRW DYLTQVEKEC KEKEKPSYDT ETDPSEGLMN VLKKIYEDGD DDMKRTINKA WVESREKQAK GDTEF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |