Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CADM1 Protein
A cDNA sequence encoding the CADM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 23705 |
---|---|
Nom | CADM1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CADM1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946628
|
enQuireBio™
QP11254-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936628
|
enQuireBio™
QP11254-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926628
|
enQuireBio™
QP11254-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
23705 | |
Research Use Only | |
CADM1 | |
Human | |
His | |
CADM1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
CADM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQNLFTKD VTVIEGEVAT ISCQVNKSDD SVIQLLNPNR QTIYFRDFRP LKDSRFQLLN FSSSELKVSL TNVSISDEGR YFCQLYTDPP QESYTTITVL VPPRNLMIDI QKDTAVEGEE IEVNCTAMAS KPATTIRWFK GNTELKGKSE VEEWSDMYTV TSQLMLKVHK EDDGVPVICQ VEHPAVTGNL QTQRYLEVQY KPQVHIQMTY PLQGLTREGD ALELTCEAIG KPQPVMVTWV RVDDEMPQHA VLSGPNLFIN NLNKTDNGTY RCEASNIVGK AHSDYMLYVY DPPTTIPPPT TTTTTTTTTT TTILTIITDS RAGEEGSIRA VDH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |