Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAMP Protein
A cDNA sequence encoding the CAMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 820 |
---|---|
Nom | CAMP Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CAMP |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926678
|
enQuireBio™
QP11270-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916678
|
enQuireBio™
QP11270-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906678
|
enQuireBio™
QP11270-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
820 | |
Research Use Only | |
CAMP | |
Human | |
His | |
CAMP protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
CAMP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVLSYKE AVLRAIDGIN QRSSDANLYR LLDLDPRPTM DGDPDTPKPV SFTVKETVCP RTTQQSPEDC DFKKDGLVKR CMGTVTLNQA RGSFDISCDK DNKRFALLGD FFRKSKEKIG KEFKRIVQRI KDFLRNLVPR TES | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |