missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
203.00€ - 1855.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001276841.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 102800317 |
Nom | Casein kinase I isoform epsilon Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
NP_001276841.1 | |
Casein kinase I isoform epsilon Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102800317 | |
Research Use Only | |
CSNK1E | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELRVGNKYR LGRKIGSGSF GDIYLGANIA SGEEVAIKLE CVKTKHPQLH IESKFYKMMQ GGVGIPSIKW CGAEGDYNVM VMELLGPSLE DLFNFCSRKF SLKTVLLLAD QMISRIEYIH SKNFIHRDVK PDNFLMGLGK KGNLVYIIDF GLAKKYRDAR THQHIPYREN KNLTGTARYA SINTHLGIEQ SRRDDLESLG YVLMYFNLGS LPWQGLKAAT KRQKYERISE KKMSTPIEVL CKGYPSEFST YLNFCRSLRF DDKPDYSYLR QLFRNLFHRQ GFSYDYVFDW NMLKFGAARN PEDVDRERRE HEREERMGQL RGSATRALPP GPPTGATANR LRSAAEPVAS TPASRIQPAG NTSPRAISRV DRERKVSMRL HRGAPANVSS SDLTGRQEVS RIPASQTSVP FDHLGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |