missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CCL5/RANTES Protein

Code produit. 18607835 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18607835

Marque: Novus Biologicals™ NBP2352351mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

RANTES Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P13501, P13501, P13501
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 100 mM NaCl.
Identification génétique (Entrez) 6352
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 7.8 kDa
Quantité 1 mg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/μg of CCL5/RANTES as determined by LAL method.
Alias de gène CCL5, chemokine (C-C motif) ligand 5, D17S136Enormally T-expressed, and presumably secreted, EoCP, Eosinophil chemotactic cytokine, RANTES/CCL5, SIS-delta, small inducible cytokine A5 (RANTES), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5, Small-inducible cytokine A5, T cell-specific protein P228, T-cell specific protein p288, TCP228T-cell-specific protein RANTES
Symbole de gène(s) CCL5
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines
Pureté ou qualité >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine CCL5/RANTES
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis