Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNI Protein
A cDNA sequence encoding the CCNI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 10983 |
---|---|
Nom | CCNI Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CCNI |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966758
|
enQuireBio™
QP11298-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956758
|
enQuireBio™
QP11298-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946758
|
enQuireBio™
QP11298-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Especificaciones
10983 | |
Research Use Only | |
CCNI | |
Human | |
His | |
CCNI protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
CCNI Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFPGPL ENQRLSFLLE KAITREAQMW KVNVRKMPSN QNVSPSQRDE VIQWLAKLKY QFNLYPETFA LASSLLDRFL ATVKAHPKYL SCIAISCFFL AAKTVEEDER IPVLKVLARD SFCGCSSSEI LRMERIILDK LNWDLHTATP LDFLHIFHAI AVSTRPQLLF SLPKLSPSQH LAVLTKQLLH CMACNQLLQF RGSMLALAMV SLEMEKLIPD WLSLTIELLQ KAQMDSSQLI HCRELVAHHL STLQSSLPLN SVYVYRPLKH TLVTCDKGVF RLHPSSVPGP DFSKDNSKPE VPVRGTAAFY HHLPAASGCK QTSTKRKVEE MEVDDFYDGI KRLYNEDNVS ENVGSVCGTD LSRQEGHASP CPPLQPVSVM | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |