missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD14, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00€ - 1620.00€
Spezifikation
Numéro d’adhésion | NP_000582.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 929 |
Nom | CD14 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945539
|
enQuireBio™
QP2072-MA-20UG |
20 μg |
580.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935539
|
enQuireBio™
QP2072-MA-100UG |
100 μg |
1620.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955539
|
enQuireBio™
QP2072-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spezifikation
NP_000582.1 | |
CD14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
929 | |
Research Use Only | |
CD14 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TTPEPCELDD EDFRCVCNFS EPQPDWSEAF QCVSAVEVEI HAGGLNLEPF LKRVDADADP RQYADTVKAL RVRRLTVGAA QVPAQLLVGA LRVLAYSRLK ELTLEDLKIT GTMPPLPLEA TGLALSSLRL RNVSWATGRS WLAELQQWLK PGLKVLSIAQ AHSPAFSCEQ VRAFPALTSL DLSDNPGLGE RGLMAALCPH KFPAIQNLAL RNTGMETPTG VCAALAAAGV QPHSLDLSHN SLRATVNPSA PRCMWSSALN SLNLSFAGLE QVPKGLPAKL RVLDLSCNRL NRAPQPDELP EVDNLTLDGN PFLVPGTALP HEGSMN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |