missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD2 / LY37 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD2 / LY37, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5785-ec-50ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15977739

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001315538.1
CD2 / LY37 Protein
Research Use Only
CD2
Recombinant Protein
E. coli
KEITNALETW GALGQDINLD IPSFQMSDDI DDIKWEKTSD KKKIAQFRKE KETFKEKDTY KLFKNGTLKI KHLKTDDQDI YKVSIYDTKG KNVLEKIFDL KIQERVSKPK ISWTCINTTL TCEVMNGTDP ELNLYQDGKH LKLSQRVITH KWTTSLSAKF KCTAGNKVSK ESSVEPVSCP EKGLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
914
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions