Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD244 Protein
A cDNA sequence encoding the CD244 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 51744 |
---|---|
Nom | CD244 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD244 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926828
|
enQuireBio™
QP11316-HIS-EC-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906828
|
enQuireBio™
QP11316-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916828
|
enQuireBio™
QP11316-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
51744 | |
Research Use Only | |
CD244 | |
Human | |
His | |
CD244 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0 and 0.4M Urea. |
CD244 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHGKGCQG SADHVVSISG VPLQLQPNSI QTKVDSIAWK KLLPSQNGFH HILKWENGSL PSNTSNDRFS FIVKNLSLLI KAAQQQDSGL YCLEVTSISG KVQTATFQVF VFDKVEKPRL QGQGKILDRG RCQVALSCLV SRDGNVSYAW YRGSKLIQTA GNLTYLDEEV DINGTHTYTC NVSNPVSWES HTLNLTQDCQ NAHQEFRFWP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |