Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD37 Protein
A cDNA sequence encoding the CD37 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 951 |
---|---|
Nom | CD37 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD37 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956888
|
enQuireBio™
QP11330-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946888
|
enQuireBio™
QP11330-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936888
|
enQuireBio™
QP11330-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
951 | |
Research Use Only | |
CD37 | |
Human | |
His | |
CD37 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffer saline, (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD37 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRAQLER SLRDVVEKTI QKYGTNPEET AAEESWDYVQ FQLRCCGWHY PQDWFQVLIL RGNGSEAHRV PCSCYNLSAT NDSTILDKVI LPQLSRLGHL ARSRHSADIC AVPAESHIYR EGCAQGLQKW LHNN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |