Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000065.1
Identification génétique (Entrez) 959
Nom CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Pureté Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
État réglementaire Research Use Only
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16037531
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP9047-YE-100UG
100 μg
560.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-01-2023
pour voir le stock disponible 
16077531
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP9047-YE-500UG
500 μg
1525.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-01-2023
pour voir le stock disponible 
16047531
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP9047-YE-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16067531
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP9047-YE-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16087531
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP9047-YE-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16057531
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP9047-YE-1MG
1 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_000065.1
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Research Use Only
CD40LG
Recombinant Protein
Yeast
HRRLDKIEDE RNLHEDFVFM KTIQRCNTGE RSLSLLNCEE IKSQFEGFVK DIMLNKEETK KENSFEMQKG DQNPQIAAHV ISEASSKTTS VLQWAEKGYY TMSNNLVTLE NGKQLTVKRQ GLYYIYAQVT FCSNREASSQ APFIASLCLK SPGRFERILL RAANTHSSAK PCGQQSIHLG GVFELQPGAS VFVNVTDPSQ VSHGTGFTSF GLLKL
959
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol