Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD58 Protein
A cDNA sequence encoding the CD58 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 965 |
---|---|
Nom | CD58 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD58 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
965 | |
Research Use Only | |
CD58 | |
Human | |
His | |
CD58 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer and 10% glycerol. |
CD58 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFSQQIYG VVYGNVTFHV PSNVPLKEVL WKKQKDKVAE LENSEFRAFS SFKNRVYLDT VSGSLTIYNL TSSDEDEYEM ESPNITDTMK FFLYVLESLP SPTLTCALTN GSIEVQCMIP EHYNSHRGLI MYSWDCPMEQ CKRNSTSIYF KMENDLPQKI QCTLSNPLFN TTSSIILTTC IPSSGHSRHR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |